Learn More
Novus Biologicals™ TTC15 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18410170 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18410170 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18410170 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00051112T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio TTC15
Sinonimo CGI-87, FLJ36862, FLJ44560, tetratricopeptide repeat domain 15, tetratricopeptide repeat protein 15, TPR repeat protein 15
Simbolo del gene TRAPPC12