Learn More
TTC18 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612428 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612428 25 μL 25µL
18647836 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18612428 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP26266825ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.71€
    470.40€ / 25µL
    Risparmia 78.31€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TTC18 Polyclonal specifically detects TTC18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TTC18
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias gene FLJ12173, FLJ25765, RP11-152N13.6, tetratricopeptide repeat domain 18, tetratricopeptide repeat protein 18, tetratricopeptide repeat-containing protein, TPR repeat protein 18
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DLKGFKGDTPVTFIRAEFNQVVLGDSAKITVSPEGSAKYNFTSSFEFNPEGGITSDDLAHKPVFLTVTEVLPKEKKQKE
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 118491
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus