Learn More
TTC36 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602615 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602615 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602615 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP323480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TTC36 Polyclonal specifically detects TTC36 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TTC36
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 0.5-1 ul/mg of lysate
Formulazione PBS, pH 7.0
Alias gene HBP21, tetratricopeptide repeat domain 36, tetratricopeptide repeat protein 36
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC36 fragment
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 143941
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus