Learn More
TTNPB, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499287
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499287
Marca: Medchem Express HY15682
MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico TTNPB
CAS 71441-28-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28O2
Quantità 5 mg
Sinonimo Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Informazioni di solubilità DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 348.48
Peso formulazione 348.48
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.