Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzola per tubo
Descrizione
- Center set nylon bristles
- Galvanized steel handle
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola per provette |
| Materiale maniglia | Metal |
| Diametro (sistema metrico) | 0.6 cm |
| Diametro (sistema metrico) setole | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 430 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 8 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 19 cm, 18 cm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Size | Brush Circumference: 2 cm |
| Larghezza setole (sistema metrico) | 6 mm |