Learn More
Buerkle™ Tube Cleaning Brush
Descrizione
- Effective cleaning of samplers and narrow containers
- High-quality materials
- Durable bristles
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Brush |
| Materiale delle setole | Polyamide |
| Bristle Type | Half Hard |
| Color-coded | No |
| Materiale maniglia | Stainless Steel |
| Tipo di maniglia | Ergonomic |
| Tipo di punta | Without Tip |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) setole | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Cleaning |
| Vedi altri risultati |