Learn More
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Codice prodotto. 11592762
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize Quantità
11592762 Bianco Tappo con alette Provette senza bordo pezzi 2500 -
11758593 Bianco Tappo con alette 13.5 mm Tube pezzi 1500 1500 sacchetti
11748603 Giallo Tappo con alette 11 mm Tube pezzi 2500 2500 sacchetti
11778613 Red Straight Plug 18.5 mm Tube pezzi 1000 1000/Bag
11748593 Bianco Tappo con alette Provette senza bordo pezzi 3000 -
11798613 Green Ribbed Closure Plug 10 mm Tube pezzi 3000 3000 Bag
11768613 Rosso Tappo dritto Rack o centrifuga pezzi 2000 2000 sacchetti
11723313 Naturale Tappo con alette 13.5 mm Tube pezzi 1500 1500 sacchetti
11708623 Verde Tappo con alette 11 mm Tube pezzi 2500 2500 sacchetti
11798603 Rosso Tappo con alette 10 mm Tube pezzi 3000 3000 sacchetti
11728603 Blue Tappo con alette 10 mm Tube pezzi 3000 3000 sacchetti
11708613 Rosso Tappo con alette 11 mm Tube pezzi 2500 2500 sacchetti
11718613 Rosso Tappo con alette 13.5 mm Tube pezzi 1500 1500 sacchetti
11738603 Yellow Ribbed Closure Plug 10 mm Tube pezzi 3000 3000 Bag
11758603 Naturale Tappo con alette 11 mm Tube pezzi 2500 2500 sacchetti
11778593 Bianco Spina diritta Rack o centrifuga pezzi 4000 4000 sacchetti
11922815 Bianco Tappo dritto Provette pezzi 12000 -
11502772 Bianco Tappo dritto Provette pezzi 2000 -
12113791 Blue Tappo con alette 13.5 mm Tube pezzi 1500 1500 sacchetti
11825853 Blue Ribbed Closure Plug Diam. int. -11 mm Provetta di versamento pezzi 2500 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11592762 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore BA11023
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for different usage of tubes and applications. Gosselin™ Tube Closures are offered in straight, winged, skirted, or screw cap styles and are manufactured from PE plastic.
  • All closures vertically ribbed for easier grip
  • Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Product Type Tappo con alette
Materiale LDPE
Colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette senza bordo