Learn More
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Codice prodotto. 11758603
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
11758603 Naturale Tappo con alette 11 mm Tube 2500 sacchetti pezzi 2500
11592762 Bianco Tappo con alette Provette senza bordo - pezzi 2500
11758593 Bianco Tappo con alette 13.5 mm Tube 1500 sacchetti pezzi 1500
11748603 Giallo Tappo con alette 11 mm Tube 2500 sacchetti pezzi 2500
11778613 Red Straight Plug 18.5 mm Tube 1000/Bag pezzi 1000
11748593 Bianco Tappo con alette Provette senza bordo - pezzi 3000
11798613 Green Ribbed Closure Plug 10 mm Tube 3000 Bag pezzi 3000
11768613 Rosso Tappo dritto Rack o centrifuga 2000 sacchetti pezzi 2000
11723313 Naturale Tappo con alette 13.5 mm Tube 1500 sacchetti pezzi 1500
11708623 Verde Tappo con alette 11 mm Tube 2500 sacchetti pezzi 2500
11798603 Rosso Tappo con alette 10 mm Tube 3000 sacchetti pezzi 3000
11728603 Blue Tappo con alette 10 mm Tube 3000 sacchetti pezzi 3000
11708613 Rosso Tappo con alette 11 mm Tube 2500 sacchetti pezzi 2500
11718613 Rosso Tappo con alette 13.5 mm Tube 1500 sacchetti pezzi 1500
11738603 Yellow Ribbed Closure Plug 10 mm Tube 3000 Bag pezzi 3000
11778593 Bianco Spina diritta Rack o centrifuga 4000 sacchetti pezzi 4000
11922815 Bianco Tappo dritto Provette - pezzi 12000
11502772 Bianco Tappo dritto Provette - pezzi 2000
12113791 Blue Tappo con alette 13.5 mm Tube 1500 sacchetti pezzi 1500
11825853 Blue Ribbed Closure Plug Diam. int. -11 mm Provetta di versamento - pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11758603 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore BA11028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55€
    45.78€ / pezzi 2500
    Risparmia 13.77€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for different usage of tubes and applications. Gosselin™ Tube Closures are offered in straight, winged, skirted, or screw cap styles and are manufactured from PE plastic.
  • All closures vertically ribbed for easier grip
  • Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tappo con alette
Materiale LDPE
Colore Naturale
Quantità 2500 sacchetti
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 mm Tube