Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tube Caps and Closures
- Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Codice prodotto. 12113791
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12113791 | Blue | Tappo con alette | 13.5 mm Tube | 1500 sacchetti | pezzi 1500 |
| 11592762 | Bianco | Tappo con alette | Provette senza bordo | - | pezzi 2500 |
| 11758593 | Bianco | Tappo con alette | 13.5 mm Tube | 1500 sacchetti | pezzi 1500 |
| 11748603 | Giallo | Tappo con alette | 11 mm Tube | 2500 sacchetti | pezzi 2500 |
| 11778613 | Red | Straight Plug | 18.5 mm Tube | 1000/Bag | pezzi 1000 |
| 11748593 | Bianco | Tappo con alette | Provette senza bordo | - | pezzi 3000 |
| 11798613 | Green | Ribbed Closure Plug | 10 mm Tube | 3000 Bag | pezzi 3000 |
| 11768613 | Rosso | Tappo dritto | Rack o centrifuga | 2000 sacchetti | pezzi 2000 |
| 11723313 | Naturale | Tappo con alette | 13.5 mm Tube | 1500 sacchetti | pezzi 1500 |
| 11708623 | Verde | Tappo con alette | 11 mm Tube | 2500 sacchetti | pezzi 2500 |
| 11798603 | Rosso | Tappo con alette | 10 mm Tube | 3000 sacchetti | pezzi 3000 |
| 11728603 | Blue | Tappo con alette | 10 mm Tube | 3000 sacchetti | pezzi 3000 |
| 11708613 | Rosso | Tappo con alette | 11 mm Tube | 2500 sacchetti | pezzi 2500 |
| 11718613 | Rosso | Tappo con alette | 13.5 mm Tube | 1500 sacchetti | pezzi 1500 |
| 11738603 | Yellow | Ribbed Closure Plug | 10 mm Tube | 3000 Bag | pezzi 3000 |
| 11758603 | Naturale | Tappo con alette | 11 mm Tube | 2500 sacchetti | pezzi 2500 |
| 11778593 | Bianco | Spina diritta | Rack o centrifuga | 4000 sacchetti | pezzi 4000 |
| 11922815 | Bianco | Tappo dritto | Provette | - | pezzi 12000 |
| 11502772 | Bianco | Tappo dritto | Provette | - | pezzi 2000 |
| 11825853 | Blue | Ribbed Closure Plug | Diam. int. -11 mm Provetta di versamento | - | pezzi 2500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Codice prodotto.
12113791
Fornitore
Gosselin™
N. del fornitore
BA13501
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
112.00€
109.77€ / pezzi 1500
Risparmia 2.23€
1% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
- All closures vertically ribbed for easier grip
- Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
Specifica
Specifica
| Product Type | Tappo con alette |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Blue |
| Quantità | 1500 sacchetti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13.5 mm Tube |