Learn More
BOLA Tube End Fittings
Codice prodotto. 10593822
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Orange
Red
Violet
White
Yellow
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
1.61 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10593822 White 1.61 mm pezzi 10
10165161 White 3.2 mm pezzi 10
10506132 White 1.6 mm pezzi 10
10308951 Black 3.2 mm pezzi 10
10174491 Red 1.6 mm pezzi 10
10083461 Red 3.2 mm pezzi 10
10093461 Orange 3.2 mm pezzi 10
10787692 Yellow 1.6 mm pezzi 10
10369041 Yellow 3.2 mm pezzi 10
10698831 Green 1.6 mm pezzi 10
10707532 Blue 1.6 mm pezzi 10
10319191 Violet 1.6 mm pezzi 10
10175451 Violet 3.2 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10593822 Fornitore BOLA N. del fornitore F70206
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tube End Fittings with Washers
  • Tube end fittings.
  • With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
  • Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 1.61 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm