Learn More
BOLA Tube Fittings, Elbow
Codice prodotto. 10796732
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10796732 14 mm Pezzo
10545201 4 mm Pezzo
10568652 8 mm Pezzo
10155011 12 mm Pezzo
10706742 16 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10796732 Fornitore BOLA N. del fornitore D 50416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.11€
    68.27€ / pezzi 1
    Risparmia 17.84€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Tube Fittings, Elbow PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Flexibility Rigid