Learn More
Labconco™ Tube Holders for Fast-Freeze™ and Lyph-Lock™ Flasks
Codice prodotto. 15807456 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
17mm x 120mm tubes
30mm x 115mm tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15807456 30mm x 115mm tubes Pezzo
15629900 17mm x 120mm tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15807456 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7379500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    278.64€ / pezzi 1
    Risparmia 65.36€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Tube Holder, 17mm x 120mm
  • Holds up to 9 each (15 ml) 17 mm x 120 mm tubes
  • Fits inside 900 ml or larger flask
  • Made of stainless steel
  • Holds tubes in upright position (tubes and glassware not included)
Specifica
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
Quantità 30mm x 115mm tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) 900 ml or larger Fast-Freeze™ Flasks
Include Stainless steel tube holder
Diametro (sistema imperiale) 3.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.