Learn More
Scientific Industries SI™ Tube Rack
Accommodates up to 10 tubes of any material. up to 29mm diameter. Scientific Industries SI™ Tube Rack is for use with Vortex-Genie™ MAX.
157.00€ - 309.00€
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15537355
|
Scientific Industries SI™
SI-MX010 |
10 | 1 Ea. |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15547355
|
Scientific Industries SI™
SI-MX020 |
20 | 2/Pk. |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Holds up to 10 tubes
- For use with Vortex-Genie™ MAX
Specifica
29 mm dia. Tubes |