Descrizione
L'agitatore rotante/rotatore per provette Thermo Scientific™ a velocità variabile consente di aumentare l'efficienza del laboratorio. Il design flessibile con ingombro ridotto e il display di semplice visualizzazione consentono di aumentare flessibilità ed efficacia.
- I tamburi intercambiabili consentono di ospitare provette di diverse dimensioni per la massima flessibilità. È possibile regolare ogni paletta da 0a 90 gradi.
- Miscelazione più efficace grazie alla modalità “oscillante”. L’oscillazione si verifica ogni 40 gradi del ciclo di rotazione.
- Ingombro ridotto
- Semplicità plug-and-play
- Motore esente da manutenzione, funzionamento silenzioso
Warranty
Due anni di garanzia.
Specifica
Specifica
| Angolo di rotazione | 0 to 90° |
| Intervallo di velocità | Da 10 a 40 rpm |
| Requisiti elettrici | Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz |
| Tensione | CA da 100 V a 240 V |
| Temperature Range (Metric) | Da 4° a 60 °C |
| Wattage | 6 W |
| Capacità | Set di quattro palette provette |
| Product Type | Agitatori rotanti |
| Certificazione/Conformità | cCSAus, CE |
| Tipo di spina | Set di cavi con varie spine |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.