Learn More
Thermo Scientific™ Rotatore/agitatore rotante per provette
Codice prodotto. p-6091908 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
15228854 US Plug Pezzo
15238854 Set di cavi con varie spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15228854 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88881001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il nostro rotatore per provette a velocità variabile consente di aumentare l'efficienza, la flessibilità e l'efficacia nel laboratorio grazie all'ingombro limitato, al design flessibile e all'intuitivo e semplice display informativo.
L'agitatore rotante/rotatore per provette Thermo Scientific™ a velocità variabile consente di aumentare l'efficienza del laboratorio. Il design flessibile con ingombro ridotto e il display di semplice visualizzazione consentono di aumentare flessibilità ed efficacia.
  • Interchangeable rotisseries accommodate different tube sizes for maximum flexiblity. Each paddle can be adjusted from 0-90 degrees.
  • Achieve more effective mixing with oscillating mode. Oscillation will occur at every 40 degrees in the rotation cycle.
  • Small footprint
  • Plug-and-play simplicity
  • Maintenance-free motor, quiet operation
Warranty
Due anni di garanzia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 10 to 40 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 60°C
Wattage 6 W
Capacità Combination of 4 paddles of:
7 x 10 to 15 mL tubes
7 x 5 to 7 mL tubes
15 x 1.5 to 2 mL tubes
21 x 0.5 to 0.8 mL tubes
One paddle of 6 x 50 mL tubes
Product Type Rotator
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Tipo di spina US Plug
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195 mm)
Altezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Altezza (sistema metrico) 195 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 154 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 225 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.65 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1.2 kg
Modello Tube Revolver, Rotator
Include Two 10/15mL paddles (88881005)
Two 5mL/7mL paddles (88881006)
Two 1.5mL/2mL paddles (88881007)
One 50mL paddle (88881009)
Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.