Learn More
Heidolph™ Set di tubi
Codice prodotto. 10188031 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (English):
39.4 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (English) Dimensione della confezione
10188031 39.4 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10188031 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5913500000
Spedizione stimata: 23-12-2026
Kit tubo di 12 metri
Tubo per il collegamento dell'acqua e del vuoto
  • Kit tubo di 12 metri comprensivo di fascette stringitubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Overall Length (English) 39.4 ft.
Overall Length (Metric) 12 m
Da utilizzare con Rotary evaporators
Sterilità Non-sterile
Include 6.25 m Vacuum Tubing, 6.25 m Water Tubing, Hose Clamps
Product Type Vaccum Kit