Learn More
Sartorius Tubed Media for Sartorius Membrane Filtration Units: Orange Serum (pH 5.5) Agar
Codice prodotto. 10796662 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10796662 20 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10796662 Fornitore Sartorius N. del fornitore 14130K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    223.00€ / pezzi 50
    Risparmia 24.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tubed media provides time and cost savings
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in tubes are for pouring agar plates. The content of one tube is sufficient for two 90mm or three 60mm Petri dishes.
  • 20mL tubes, 50 tubes per box
  • According to international formulas
  • Consistent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aspetto Orange
Colore Orange
Country of Origin Germany
Forma Liquid
Formato Tube
Manufacturing Origin Germany
Tipo di media Orange Serum (pH 5.5) Agar
Metodo di preparazione Prepared
Product Type Culture Medium
Sterilità Sterile
Target Organism Class Bacteria
Test Type Microbial Detection
Volume di riempimento 20 mL
Tipo di prodotto finale Microorganisms
Da utilizzare con (applicazione) Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Acid-tolerant microorganisms
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Membrane Filtration Units
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 20 mL