Learn More
Sartorius Tubed Media for Sartorius Membrane Filtration Units: VLB-S7-S Broth
Codice prodotto. 10612592 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10612592 20 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10612592 Fornitore Sartorius N. del fornitore 14127K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    256.00€ / pezzi 50
    Risparmia 27.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tubed media provides time and cost savings
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in tubes are for pouring agar plates. The content of one tube is sufficient for two 90mm or three 60mm Petri dishes.
  • 20mL tubes, 50 tubes per box
  • According to international formulas
  • Consistent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aspetto Green
Tipo di brodo VLB-S7-S Broth
Colore Green
Country of Origin Germany
Rileva Lactobacilli, Pediococci
Forma Liquid
Formato Tube
Manufacturing Origin Germany
Tipo di media VLB-S7-S Broth
Metodo di preparazione Ready-to-Use
Product Type Broth
Sterilità Sterile
Target Organism Class Bacteria
Test Type Microbial Detection
Volume di riempimento 20 mL
Tipo di prodotto finale Microorganisms
Da utilizzare con (applicazione) Determination of LactoBacilli and Pediococci and other beer spoiling organisms
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Membrane Filtration Units
Condizioni di incubazione 26°C to 28°C
Tempo di incubazione 5 to 7 Days
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 20 mL
Tipo di campione Beer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose