Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 1319.44 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 102040-03-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.07% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H |
| Bersaglio | Apoptosis |
| Vedi altri risultati |