Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Codice prodotto. 16449168
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16449168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449168 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 1319.44 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Product Type Natural Products
Purezza 99.07%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Bersaglio Apoptosis