Learn More
Benchmark Scientific™ TubeRoller Rocking Rollers
Codice prodotto. 17917080
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
39°F to 104°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17917080 39°F to 104°F Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17917080 Fornitore Benchmark Scientific™ N. del fornitore R3010E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    1344.25€ / pezzi 1
    Risparmia 90.75€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The TubeRoller is designed for gentle, thorough mixing in Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes, and roller bottles in clinical and research settings.
  • Gentle rolling motion with 5° tilt
  • Complete, thorough mixing
  • Accepts tubes and bottles from 8 to 200 mm
  • Ideal for research and clinical laboratories
Specifica
Angolo di rotazione ±5°
Intervallo di velocità 2 to 80 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Wattage 50 W
Capacità 8 to 200 mm Dia. Tubes and Bottles
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39°F to 104°F
Materiale Powder Coated Steel
Dimensioni (L x P x A) 45 x 36 x 9 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 32 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 19 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 8.6 kg
Modello TubeRoller
Intervallo di umidità 80% Non-condensing
Quantità confezione 10 Roller Bars/Pk.