Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Codice prodotto. 30274381
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30274381 18 mL pezzi 100
30274336 15 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30274381 Fornitore Grant Instruments N. del fornitore DEN TUBE 18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    70.51€ / pezzi 100
    Risparmia 6.49€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
  • Glass Test Tubes
  • 100 pcs/box
  • For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
  • Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Materiale chiusura Polypropelene
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Materiale Borosilicate Glass
Forma Cylindrical
Monouso Reusable
Da utilizzare con DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Quantità 100/Pk.
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) interno 15.5 mm
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Glass Tube
Spessore della parete 0.2 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema imperiale) 0.71 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 0.69 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.