Learn More
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8
Codice prodotto. p-7184431
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Incolore
Product Type:
Striscia da 8 provette
Quantità:
10 confezioni da 12 strisce
250 strisce
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Quantità Dimensione della confezione
10249393 Incolore Striscia da 8 provette 250 strisce pezzi 250
10475353 Incolore Striscia da 8 provette 10 confezioni da 12 strisce pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10249393 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0266
Optimize PCR and qPCR with these 0.2 mL strip tubes, available as 8 tubes per strip in several colors or 12 tubes per strip.
0.2 mL Strip Tubes are compatible with standard 0.2 mL thermal cycler blocks. They are designed for both PCR and qPCR applications.
Multiple cap options are available, including an ultra clear cap that's ideal for use in qPCR assays. The caps form a secure seal, yet are easy to apply and remove. Caps increase the overall tube capacity to 0.25 mL.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks 8 tubes per strip 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips
  • Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Applications
  • PCR
  • qPRC
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNA/RNase Free
Colore Incolore
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Quantità 250 strisce
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal Cyclers
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Reaction Speed Standard
Tipo di chiusura A cupola
N. di pozzetti 96
Formato 250 Strip Tubes and Caps
Product Type Striscia da 8 provette