Learn More
Berthold Technologies Tubes for Luminescence
Codice prodotto. 31908721
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di erogazione:
3 mL
3.5 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 3000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) di erogazione unitSize
31908721 3 mL pezzi 1000
31908715 3.5 mL pezzi 2000
31908722 5 mL pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31908721 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 9777
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubes with a diameter of 12 mm for standard tube luminometers.
  • Compatible with all standard tube luminometers.
  • Made of polystyrene.
  • Low luminescence background.
  • Available in different volumes: 5 mL (standard, 12 x 75 mm) (3000 pieces/box), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 pieces/box) and 3.5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 pieces/box) .
Specifica
Tipo Tube
Volume (sistema metrico) di erogazione 3 mL
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Luminescence
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Larghezza (sistema metrico) 12 mm