Learn More
Cole-Parmer™ Tagliatubi
Codice prodotto. 10485601
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10485601 Acciaio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10485601 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore H210100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.45€
    30.88€ / pezzi 1
    Risparmia 3.57€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare questo tagliatubi per applicazioni generali di taglio dei tubi. Il tagliatubi da banco Cole-Parmer™ è ideale per l'uso in laboratorio. La lama in acciaio crea un taglio ad angolo retto nei tubi in plastica con diametro esterno di 1/16 - 5/8 pollici.
Use this tubing cutter for general tube cutting applications. Cole-Parmer™ Benchtop Tubing Cutter is ideal for laboratory use. Steel blade makes right-angle cuts in plastic tubing 1/16 to 5/8 in. OD.
Realizza tagli netti e dritti
  • Tagliatubi portatile e tascabile
  • Taglia i tubi flessibili con diametro esterno da 1.6 mm a 19 mm (da 0.06 a 0.75 poll.)
  • Ganascia con leggero carico a molla, rimane chiusa quando non in uso
  • Lama in acciaio temprato sostituibile
  • Lunghezza: 7.6 cm (3 poll.)
Specifica
Materiale Acciaio
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.06 to 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 to 19 mm
Overall Length (English) 3 in.
Overall Length (Metric) 7.6 cm
Quantità confezione 1 Each
Flexibility Flessibile
Product Type Tagliatubi