Descrizione
- Si adatta perfettamente al bordo del becher
- Il braccio lungo misura 2 pollici (51 mm) con foro per la compatibilità con tubi dal diametro esterno fino a 0.375 pollici (9.5 mm)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Supporto per tubi |