Learn More
Fisherbrand™ Tubi in PVC a bassa tossicità
Tubo a parete normale, a bassa tossicità e incolore.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33750kg
Descrizione
- Can be steam sterilized at 121°C
- Available in coil form
Specifica
Modello: B.S.2571 Tipo E3 | |
5 mm | |
8 mm | |
Incolore |
Sì | |
PVC | |
1,5 mm |