Learn More
Cytiva Tubing P61
Codice prodotto. 11330252 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11330252 2000 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11330252 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18112095
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 2000 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4.23 mm