Learn More
Fisherbrand™ Tubing for Peristaltic and ICP Pumps and Manifolds: Accu-Rated™ PVC
Codice prodotto. 16675364 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.65mm
2.06mm
2.29mm
2.54mm
Colore:
Blue/Blue
Purple/Black
Purple/Orange
Purple/Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Colore Dimensione della confezione
16675364 2.06mm Purple/Purple pezzi 12
17438862 2.29mm Purple/Black pezzi 12
16409290 1.65mm Blue/Blue pezzi 12
16685364 2.54mm Purple/Orange pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16675364
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
Accu-Rated PVC
  • Great versatility for a wide range of uses
  • Moderate chemical resistance
Order Info
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.081 in.
Diametro (sistema metrico) interno 2.06 mm
Materiale PVC
Overall Length (English) 16 in.
Overall Length (Metric) 41 cm
Da utilizzare con Peristaltic and ICP pump and manifold
Da utilizzare con (applicazione) Peristaltic and ICP pump and manifold
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Dimensioni dei tubi 2.06mm
Permeabilità del gas Very low gas permeability
Colore Purple/Purple
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing