Learn More
Hamilton™ Tubing Retention Clips
Codice prodotto. 11523194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11523194 5/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11523194 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 88990
Spedizione stimata: 15-12-2026
Holds tubing in place with beakers and other vessels.
  • 5 clips per pack
  • 12 or 18 gauge
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Holds tubing
Product Type Retention Clips
Quantità 5/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab 500 A, B, and C Series