Learn More
S Murray™ Tubular Bottle with Jet Nozzle Cap
Codice prodotto. 15876934
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
10 confezioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15876934 30 mL 10 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15876934 Fornitore S Murray™ N. del fornitore P002/02A+P516/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.45€
    6.82€ / 10 confezioni
    Risparmia 0.63€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Bottle with polytop dispensing closure
  • Round bottles with flat shoulders
  • Suitable for sprays, pumps and nozzles, as well as caps
  • Dispensing cap included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Natural
Include Print/Label Area (45 x 41 mm)
Materiale LDPE
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 18 mm R4
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura Skirt length: 410, Neck Diameter: 20 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Polytop Dispensing Closure, Fine Ribbed, Recessed 2 mm Aperture