Learn More
Tubulin Beta 4 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366535 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366535 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366535 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299382AF647
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Tubulin Beta 4 Polyclonal specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Tubulin Beta 4
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 647
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Tubulin Beta 4.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10382
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus