Learn More
Buerkle™ Tubus™ Sampler
Codice prodotto. 10515423
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
80 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10515423 40 cm Pezzo
10786445 80 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515423 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53820040
In stock
Sampler makes it possible to remove bulk loads of foodstuff.
  • Also for coarse-grained bulk goods
  • Made of stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Special geometry of the tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Grain Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Capacità (sistema imperiale) 14.54 oz.
Capacità (sistema metrico) 430 mL
Certificazione/Conformità DIN ISTA Standard
Da utilizzare con (applicazione) Pourable Bulk Goods, Foodstuffs
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm