Learn More
Buerkle™ Tubus™ Sampler
Descrizione
- Also for coarse-grained bulk goods
- Made of stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Special geometry of the tip
Specifica
Specifica
| Product Type | Grain Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Capacità (sistema imperiale) | 27.05 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 800 mL |
| Certificazione/Conformità | DIN ISTA Standard |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pourable Bulk Goods, Foodstuffs |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 cm |