Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tulobuterol Hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15434049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15434049 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J61448.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
beta-2-adrenergic receptor agonist | CAS: 56776-01-3 | C12H18ClNO·HCl
beta-2-adrenergic receptor agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56776-01-3
Formula molecolare C12H18ClNO·HCl
Specifica
Quantità 1 g
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) beta-2-adrenergic receptor agonist
Saggio 98%
Peso formulazione 264.19
Sensibilità Hygroscopic
Punto di fusione 159°C to 163°C
Solubilità Soluble in methanol or water
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder