Learn More
Tulobuterol Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Tulobuterol Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tulobuterol Hydrochloride |
| CAS | 56776-01-3 |
| Nomi componenti o analita | Tulobuterol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H18 Cl N O . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.19 |
| Quantità | 250 mg |
| Vedi altri risultati |