Learn More
Tulobuterol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30457103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457103 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT897255250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Formula molecolare C12 H18 Cl N O . Cl H
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
InChI Formula InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC Name 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 264.19
Peso formulazione 263.0844