Learn More
Gilac™ Tumblers, 22 Cycle, White
Codice prodotto. 17938631
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.22 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17938631 0.22 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17938631 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G627221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.85€
    7.17€ / pezzi 1
    Risparmia 3.68€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Reusable plastic 22 Cycle Tumblers with outstanding durability even in the intensive use cycle.
  • Reusable plastic tumbler.
  • Outstanding durability even in the intensive use cycle.
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.22 L
Capacità (sistema imperiale) 7.4 oz.
Quantità 10 Pk.
Product Type Tumbler Cup