Learn More
Rogo Sampaic™ Tungsten Carbide Anatomical Heavy Duty Scissors
Codice prodotto. 11736145
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Round/Round
Sharp/Round
Sharp/Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta unitSize
11736145 Round/Round Pezzo
11726145 Sharp/Sharp Pezzo
11716145 Sharp/Round Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11736145 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FMN031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    25.71€ / pezzi 1
    Risparmia 4.24€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Heavy Duty Anatomical Scissors
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Materiale Tungsten Carbide
Stile punta Round/Round