Descrizione
- Screw-top Tungsten grinding jars
- Available in a variety of sizes
- For use with Retsch mills
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Jar |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For EMAX |
| Materiale | Tungsten Carbide |