Learn More
Rogo Sampaic™ Tungsten Carbide Mentzenbaum Scissor
Codice prodotto. 11756145
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11756145 140 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756145 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FMN024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.40€
    30.41€ / pezzi 1
    Risparmia 4.99€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 03-11-2026
Specifica
Product Type Mentzenbaum Scissors
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Materiale Tungsten Carbide
Stile punta Round/Round