Specifica
| Materiale o nome chimico | Tungsten(VI) oxide |
| Colore | Green-Yellow to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula molecolare | O3W |
| Formula lineare | WO3 |
| Fieser | 11,591 |
| Indice di Merck | 15, 9997 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tungsten(VI) oxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.