Learn More
Tungsten wire, platinum coated, 0.25mm (0.01in) dia
Codice prodotto. 11336888
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
5m
Codice prodotto. 11336888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013630.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten wire, platinum coated
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantità 1 m
Dimensione particelle thickness 5 Micron
Numero MDL MFCD00011461