Learn More
Tungstic acid, 99+%
Codice prodotto. 10134740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10134740 100 g Flacone in plastica 100g
10318300 5 g Glass bottle 5g
10107423 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207611000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-03-1
Formula molecolare H2O4W
Molecular Weight (g/mol) 249.86
Numero MDL MFCD00011336
InChI Key CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tungstic acid
Colore Green-Yellow to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 5.5
Intervallo percentuale saggio 99% min
Densità 5.5000g/mL
Formula lineare H2WO4
Indice di Merck 15, 9998
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Peso formulazione 249.86
Percent Purity ≥99%