Learn More
Tungstic Acid, TRC
Codice prodotto. 30454856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89727025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tungstic Acid
CAS 7783-03-1
Formula molecolare H2O4W
Quantità 25 g
Sinonimo Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4)
InChI Formula InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
SMILES O[W](=O)(=O)O
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)tungsten
Molecular Weight (g/mol) 249.85
Peso formulazione 249.9462