Learn More
Edulab Diapason, alluminio, set da 8
Codice prodotto. 30280288
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Tuning Fork Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280288 Tuning Fork Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280288 Fornitore Edulab N. del fornitore VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.70€
    28.73€ / 1 sets
    Risparmia 0.97€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Diapason scientificamente accordato sul Do centrale assoluto (256 Hertz). Un diapason a due punte con gambo liscio utilizzato per accordare strumenti musicali, calcolare la frequenza negli esperimenti scientifici, comprendere i principi delle onde sonore e nelle pratiche di guarigione dei chakra.
  • Diapason scientificamente accordato sul Do centrale assoluto (256 Hertz)
  • Diapason a due punte con gambo liscio, utilizzato per accordare strumenti musicali, calcolare la frequenza negli esperimenti scientifici, comprendere i principi delle onde sonore e nelle pratiche di guarigione dei chakra
  • Utilizzato come risonatore acustico. Risuona a un tono costante specifico dopo essere stato colpito contro una superficie. Emette un suono musicale puro una volta che gli armonici acuti si sono attenuati
  • Realizzato in alluminio di alta qualità, costruito per durare
Specifica
Product Type Tuning Fork Set