Learn More
Tuning Solution for PerkinElmer Instruments: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003020 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003020 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLMSTNG7500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Tuning Solution for PerkinElmer Instruments: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
CAS 7440-39-3, 7440-61-1, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-92-1
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L/Beryllium 10.01 μg/L/Cerium 10.01 μg/L/Cobalt 10.01 μg/L/Lead 10.01 μg/L/Thallium 10.01 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Indium 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Magnesium 10.02 μg/L