Learn More
Turanose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455576
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16455576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16455576 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113334
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Turanose is an isomer of Sucrose that naturally exists in honey. Turanose has anti-inflammatory and regulates adipogenesis effect. Turanose has potential for obesity and related chronic diseases research.
Turanose is an isomer of Sucrose that naturally exists in honey. Turanose has anti-inflammatory and regulates adipogenesis effect. Turanose has potential for obesity and related chronic diseases research.
Specifica
Materiale o nome chimico Turanose
Forma fisica Solid
CAS 547-25-1
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H22O11
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 130 mg/mL (379.78 mM)
SMILES OCC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)=O
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Peso formulazione 342.3
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only