Learn More
WTW™ Kit per calibrazione Turb™
Codice prodotto. 11798414
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 350
Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 355 T, 335
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11798414 Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 355 T, 335 Pezzo
10033022 Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 350 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11798414 Fornitore WTW™ N. del fornitore 600547
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Get optimum calibration results for your turbidimeters with the Turb™ calibration kits.
  • Includes Cleaning tissue and indexing rings
  • For use with Turb® 355 T, 335 IR Portable turbidimeter
  • Turbidity of 0.02 - 10 - 1000NTU
  • Calibration set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 355 T, 335
Descrizione Set di calibrazione
Include Panno per pulizia e anelli di indicizzazione
Torbidità 0.02, 10, 1000 NTU