Learn More
Cole-Parmer™ Disco per torbidità
Codice prodotto. 11762373 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Disco per misura torbidità
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11762373 Disco per misura torbidità Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11762373 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0549200
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this disk to determine turbidity or degree of visibility in natural water supplies. Cole-Parmer™ LaMotte™ Secchi Turbidity Disk features braided, stretch resistant lines marked at half and full meter intervals up to 20 meters.
Simple-to-use secchi disk is a weighted, 20-cm dia. black and white plate that sinks parallel to the water's surface. For best results use from the leeward side of a boat or dock between mid-morning and mid-afternoon.
Specifica
Product Type Disco per misura torbidità
Quantità 1 ciascuno